Få mere at vide
WTW™ Turb™ Series 430 bærbare turbiditetsmålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10298082
Skift visning
Type:
Bærbar turbiditetsmåler
Bærbart turbiditetsmåler feltsæt
Lyskilde:
Infrarød LED
Wolfram
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Lyskilde unitSize
10298082 Bærbar turbiditetsmåler Infrarød LED Hver
10604883 Bærbart turbiditetsmåler feltsæt Infrarød LED Hver
10788533 Bærbar turbiditetsmåler Wolfram Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10298082 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600320
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en nøjagtighed på 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi; disse bærbare turbiditetsmålere er ideelle til alle applikationer, herunder drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol.
  • Bærbar turbiditetsmåler med automatisk kalibreringstype
  • Nøjagtighed på 0,01 NTU eller& plusmn;2% af den målte værdi
  • Inkluderer enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter
  • Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
  • Opløsning på 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Bærbar turbiditetsmåler
Lyskilde Infrarød LED
Display Type LCD
Svartid 3 sek.
Oversigt Turb 430 IR Bærbar turbiditetsmåler
Kalibreringstype Automatisk 3 point
Inkluderer Enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter. (Valgfri LabStation med PC-Software og rech. batteri (251-301)
Prøvestørrelse 20 mL
Til brug med (applikation) Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
IP-vurdering IP67
Nøjagtighed 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi
Opløsning 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
Længde (metrisk) 117 mm
Højde (metrisk) 86 mm
Batteritype 4 x AA
Certificeringer/compliance CE, DIN 27027/ ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 2 år