Få mere at vide
WTW™ Turb™ Kalibreringssæt
Til brug med (udstyr):
Turb 350 IR Portable Turbidimeter
Turb 355 T, 335 IR bærbar turbidimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Includes cleaning tissue and 4 indexing rings
- For use with Turb® 350 IR Portable turbidimeter
- Turbidity of 0.02 - 10 - 100 - 1000NTU
- Calibration set
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Turb 350 IR Portable Turbidimeter |
| Oversigt | Calibration kit |
| Inkluderer | Cleaning tissue and 4 indexing rings |
| Turbiditet | 0.02, 10, 100, 1000 NTU |