Få mere at vide
WTW™ Turb™ Kalibreringssæt
Artikelnummer. 11798414
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Turb 350 IR bærbar turbidimeter
Turb 355 T, 335 IR bærbar turbidimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11798414 Turb 355 T, 335 IR bærbar turbidimeter Hver
10033022 Turb 350 IR bærbar turbidimeter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11798414 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600547
 Begrænset vare
På lager
Få optimale kalibreringsresultater for dine turbidimetre med kalibreringssættene Turb™ .
  • Inkluderer renseserviet og indekseringsringe
  • Til brug med Turb ® 355 T, 335 IR Bærbart turbidimeter
  • Turbiditet på 0,02 - 10 - 1000NTU
  • Kalibreringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Turb 355 T, 335 IR bærbar turbidimeter
Oversigt Kalibreringssæt
Inkluderer Renseserviet og indekseringsringe
Turbiditet 0,02, 10, 1000 NTU