Få mere at vide
WTW™ Turb™ Kalibreringssæt
Artikelnummer. 10631794
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Turb 430 IR bærbar turbidimeter
Turb 550T og Turb 550IR turbidimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10631794 Turb 430 IR bærbar turbidimeter Hver
10688532 Turb 550T og Turb 550IR turbidimeter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631794 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600560
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Få nøjagtige testresultater med Turb™ Kalibreringssæt.
  • Kalibreringssæt
  • Til brug med Turb™ 550 og Turb 555 Turbidimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kalibreringsstandardsæt
Til brug med (udstyr) Turb 430 IR bærbar turbidimeter
Mængde Hver