Få mere at vide
Tuning løsning, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10429763 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429763 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 10429763 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLTUNE1
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba10 μg/ml
Være10 μg/ml
Ce10 μg/ml
Co10 μg/ml
I10 μg/ml
Li10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rh10 μg/ml
Tl10 μg/ml
U10 μg/ml
Y10 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tuning Solution 1
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HCl/2% HNO3
Mængde 125 ml
Grad ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Each component at 10μg/mL in 2% HNO3/5% HCl: Barium, Beryllium, Cerium, Cobalt, Indium, Lead, Lithium, Magnesium, Rhodium, Thallium, Uranium, Yttrium
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug