Få mere at vide
Stemmeløsning til PerkinElmer instrumenter: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003020
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30003020 500 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30003020 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLMSTNG7500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Stemmeløsning til PerkinElmer instrumenter: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
CAS 7440-39-3, 7440-61-1, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-92-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L/Beryllium 10.01 μg/L/Cerium 10.01 μg/L/Cobalt 10.01 μg/L/Lead 10.01 μg/L/Thallium 10.01 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Indium 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Magnesium 10.02 μg/L