Få mere at vide
Edulab Stemmegafler, aluminium, sæt af 8
Artikelnummer. 30280288
Skift visning
Produkttype:
Stemmegaffelsæt
Artikelnummer. Produkttype
30280288 Stemmegaffelsæt
1 options
Artikelnummer. 30280288 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    214.64 DKK / 1 sæt
    Spare 7.36 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stemmegaffelen er videnskabeligt stemt til den absolutte koncerttone midter-C.
  • Stemmegaffel videnskabeligt stemt til den absolutte koncerttone midter-C. (256 Hz)
  • Aluminiumskonstruktion sikrer holdbarhed og langvarig brug.
  • Sæt af 8 forks inkluderet til flere eksperimenter eller anvendelser.
  • To-takket enkel gaffel brugt til at stemme musikinstrumenter, beregning af frekvens i videnskabelige eksperimenter, forståelse af lydbølgers principper og i chakra-helbredelsespraksis.
  • Bruges som akustisk resonator. Resonerer ved den specifikke konstante tone efter at have ramt en overflade og udsender en ren musikalsk tone, når de høje overtoner fader ud.
Tekniske data
Produkttype Stemmegaffelsæt