Få mere at vide
Tunicamycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tunicamycin |
| CAS | 11089-65-9 |
| Molekylær formel | (CH2)nC29H44N4O16 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1/C(C2=CC=CC=C2Cl)=N/C(CO)C)CN3CCOCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 844.95 |
| Formel vægt | 449.1273 |