Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tunicamycin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18722614
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18722614 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722614 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3516/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antibiotic; GlcNAc phosphotransferase inhibitor
Tunicamycin is an antibiotic; inhibits GlcNAc phosphotransferase (GPT). Blocks the formation of N-glycosidic linkages by inhibiting the first step in glycoprotein synthesis. Activity induces ER stress and causes G1 arrest; can be used to induce autophagy. Tunicamycin contains four main components as follows: Homolog A, n=8, C37H60N4O16, molecular weight = 816.90 Homolog B, n=9, C38H62N4O16, molecular weight = 830.93 Homolog C, n=10, C39H64N4O16, molecular weight = 844.95 Homolog D, n=11, C40H66N4O16, molecular weight = 858.99 The composition of this product will vary from batch to batch and can be found on the relevant certificate of analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tunicamycin
CAS 11089-65-9
Mængde 10 mg
Formel vægt 844.95
Produkttype Tunicamycin
Renhed >98%