Få mere at vide
Tunicamycin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426412 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426412 1 mg -
11446412 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426412 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215002801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 11089-65-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tunicamycin
Type Tunicamycin
Fysisk form Pulver
Farve Tan til hvid
Mængde 1 mg
Formel vægt 840
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tunicamycin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i