missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tungstosilicic Acid Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30455275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455275 50 mg
30451940 100 mg
30454774 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89727350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 12027-38-2
Molekylær formel H4[Si(W3O10)4] . xH2O
Molekylvægt (g/mol) 2896.18
Synonym Tungstosilicic Acid (H4SiW12O40) (7CI,8CI), Silicic Acid (H4SiO4), Tungsten Complex, 12-Tungstosilicic Acid, 12-Tungstosilicic Acid (H4W12O40Si), Dodecatungstosilicic Acid (H4SiW12O40), JM 1493, NSW 40, PM 92, Silicotungstic Acid, Tungsten Hydroxide Oxide Silicate, (W12(OH)4O32(SiO4)), Tungsten Oxide Silicide (W12O38Si), Tungstosilicic Acid (H4W12SiO40)
IUPAC navn silicic acid;trioxotungsten
SMIL O[Si](O)(O)O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tungstosilicic Acid Hydrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/H4O4Si.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Formel vægt 2879.216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.