Få mere at vide
Tungstokiselsyrehydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408198
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11324607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039651.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Katalysator til organisk syntese, mineralseparation, reagens til alkaloider. Wolframkiselsyrehydrat bruges til at fremstille ethylacetat og eddikesyre ud fra ethylen. Det bruges til fremstilling af silicowolframatbutylmethylimidazoliumbromid og ladningsoverførselsforbindelser med Keggin-anioner. Det bruges også til katalysatorfremstilling, hvilket er nyttigt til katalytisk væskefaseoxidation af xylen. Desuden fungerer det som en mediator i produktionen af brint gennem elektrolyse af vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-43-9
Molekylær formel H4O40SiW12
Molekylvægt (g/mol) 2878.16
MDL nummer MFCD00036271
InChI nøgle HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
SMIL O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstosilicic acid hydrate
Navn note Reagent Grade
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17 -hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecan-1,9,17-triol
Formel vægt 2878.28 (anhydrous)
Grad Reagens