Få mere at vide
Tungstokiselsyrehydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324607
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324607 10 g 10g
11334607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039651.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Katalysator til organisk syntese, mineralseparation, reagens til alkaloider. Wolframkiselsyrehydrat bruges til at fremstille ethylacetat og eddikesyre ud fra ethylen. Det bruges til fremstilling af silicowolframatbutylmethylimidazoliumbromid og ladningsoverførselsforbindelser med Keggin-anioner. Det bruges også til katalysatorfremstilling, hvilket er nyttigt til katalytisk væskefaseoxidation af xylen. Desuden fungerer det som en mediator i produktionen af brint gennem elektrolyse af vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-43-9
Molekylær formel H4O40SiW12
Molekylvægt (g/mol) 2878.16
MDL nummer MFCD00036271
InChI nøgle HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
SMIL O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstosilicic acid hydrate
Navn note Reagent Grade
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17 -hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecan-1,9,17-triol
Formel vægt 2878.28 (anhydrous)
Grad Reagens