Få mere at vide
Tungstophosphoric Acid Hydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungstophosphoric Acid Hydrate |
| CAS | 12501-23-4 |
| Smeltepunkt | 107°C |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | H3[P(W3O10)4] · X H2O |
| MDL nummer | MFCD00149915 |
| Synonym | Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid, Tungstophosphoric acid hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 2880.05 (Anhydrous Basis) |