Få mere at vide
Tungstophosphoric acid hydrate, Supelco™
Artikelnummer. 32238094
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238094 25 kg
1 options
Artikelnummer. 32238094 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1005829025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cryst. EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstophosphoric acid hydrate
CAS 12501-23-4
Smeltepunkt 107°C
Molekylær formel H3[P(W3O10)4] · x H2O
Mængde 25 kg
Synonym Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid, Tungstophosphoric acid hydrate
Molekylvægt (g/mol) 2880.05 (anhydrous basis)
Grad Not Available