Få mere at vide
Tungstophosphoric Acid Hydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15896860
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896860 250 g
15886860 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896860 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1005830250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12501-23-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstophosphoric Acid Hydrate
Smeltepunkt 107°C
Mængde 250 g
Molekylær formel H3[P(W3O10)4] · X H2O
MDL nummer MFCD00149915
Synonym Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid, Tungstophosphoric acid hydrate
Molekylvægt (g/mol) 2880.05 (anhydrous basis)
Grad Ungraded