Få mere at vide
Tungstic(VI) acid
Artikelnummer. 11364929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364929 25 g 25g
11354929 100 g 100g
11374929 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 082118.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Anvendes som smagsstof og duft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-03-1
Molekylær formel H2O4W
Molekylvægt (g/mol) 249.85
MDL nummer MFCD00011336
InChI nøgle CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
IUPAC navn dihydroxy(dioxo)wolfram
SMIL O[W](=O)(=O)O
Tekniske data
Kogepunkt 1473°C
Kemisk navn eller materiale Tungstic(VI) acid
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formel vægt 249.86
Brydningsindeks 2.24
Tæthed 5.5