Få mere at vide
Tungstinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungstic Acid |
| CAS | 7783-03-1 |
| Molekylær formel | H2O4W |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4) |
| InChI formel | InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2 |
| SMIL | O[W](=O)(=O)O |
| IUPAC navn | dihydroxy(dioxo)wolfram |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.85 |
| Formel vægt | 249.9462 |