Få mere at vide
Tungstinsyre, TRC
Artikelnummer. 30454928
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30454928 50 g
1 options
Artikelnummer. 30454928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89727050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstic Acid
CAS 7783-03-1
Molekylær formel H2O4W
Mængde 50 g
Synonym Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4)
InChI formel InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
SMIL O[W](=O)(=O)O
IUPAC navn dihydroxy(dioxo)wolfram
Molekylvægt (g/mol) 249.85
Formel vægt 249.9462