Få mere at vide
Wolframsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidation reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungstic acid |
| Farve | Green-Yellow to Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Lineær formel | H2WO4 |
| Merck Index | 15, 9998 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies |
| Formel vægt | 249.86 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |