Få mere at vide
Wolfram zirconiumoxid, 99,7% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 0,38 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051502
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11304088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041375.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wolfram zirconiumoxid bruges som en supersyrekatalysator i kulbrinteisomeriseringsprocessen og esterificering af spildsyreolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16853-74-0
MDL nummer MFCD00168096
Synonym Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten zirconium oxide
Farve Grøn til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 0,3 %
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 586.92
Procent renhed 99.7%
Lugt Odorless
Tæthed 5.10 g/mL