Få mere at vide
Wolfram zirconiumoxid, 99,7% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 0,38 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314088
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314088 250 g 250g
11304088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041375.30
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Wolfram zirconiumoxid bruges som en supersyrekatalysator i kulbrinteisomeriseringsprocessen og esterificering af spildsyreolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16853-74-0
MDL nummer MFCD00168096
Synonym Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten zirconium oxide
Farve Grøn til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 0,3 %
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 586.92
Procent renhed 99.7%
Lugt Odorless
Tæthed 5.10 g/mL