Få mere at vide
Tungsten wire, platinum coated, 0.25mm (0.01in) dia
Artikelnummer. 11326888
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11326888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013630.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, platinum coated
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 5 m
Partikelstørrelse thickness 5 Micron
MDL nummer MFCD00011461