Få mere at vide
Wolframtråd, forgyldt med diameter, 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, W 99,95 % (metalbasis), Au 99,99 %
Artikelnummer. 15493935
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493935 1 m 1m
15403945 5 m 5m
15413945 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045086.G1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, gold plated
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) diameter.
Mængde 1 m
Vægt ≈0,15 g/m (kun hvid), 3 til 5 vægtprocent Au-belægning
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 99.99%, W 99.95%