Få mere at vide
Wolframtråd, forgyldt, 0,1 mm (0,004 in.) dia., B 99,95 % (metalbasis), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403945
Mængde:
1 m
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
Artikelnummer. 15403945
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, gold plated
Navn note 0.1mm (0.004 in.) dia.
Mængde 5 m
Vægt ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 99.99%, W 99.95%