Få mere at vide
Wolframtråd, forgyldt med diameter 0,05 mm (0,002 tommer), W 99,95 % (metalbasis), Au 99,99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten wire, gold plated |
| Navn note | 0,05 mm (0,002 tommer) diameter. |
| Mængde | 5 m |
| Vægt | ≈0,02 g/m (kun med hvid), 3 til 5 vægtprocent Au-belægning |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00011461 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Au 99.99% |