Få mere at vide
Tungsten wire, gold plated, 0.05mm (0.002in) dia, W 99.95% (metals basis), Au 99.99%
Artikelnummer. 11389447
Mængde:
1 m
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
Artikelnummer. 11389447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041039.G6
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, gold plated
Navn note 0.05mm (0.002 in.) dia.
Mængde 10 m
Vægt ≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 99.99%