Få mere at vide
Tungsten wire, gold plated, 0.025mm (0.001in) dia, W 99.95% (metals basis), Au 99.99%
Artikelnummer. p-4408787
Mængde:
1 m
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
Artikelnummer. 11379447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041038.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 0,005 g/m (kun W), 3-5 vægt% Au-plettering
Mikroelektronik, fordampningskilde, høj temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Gylden
Udseende Gold colored wire
Tæthed 19.3g/cm3
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Wire