Få mere at vide
Wolframtråd, forguldbelagt, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, W 99,95 % (metalbasis), Au 99,99 %
Artikelnummer. 11369447
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369447 10 m 10m
11379447 1 m 1m
11359447 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041038.G6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Form: ca. 0,005 g/m (kun W), 3-5 vægtprocent Au-belægning | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Mikroelektronik, fordampningskilde, høj temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet tråd
Mængde 10 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Wire