Få mere at vide
Tungsten wire, chromium plated, 1.8mm (0.07in) min dia, W 96.5+%, Cr 99.888% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051356
Mængde:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
Hver
Artikelnummer. 11319457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041040.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, chromium plated
Navn note ≤1.8mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Mængde 10 cm
Form Wire
Assay Procent Noter W≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461