Få mere at vide
Wolframtråd, forkromet, 1,8 mm (0,07 tommer) min diameter, W 96,5+%, Cr 99,888% (metalbasis)
Artikelnummer. 15423765
Skift visning
Mængde:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423765 10 x 10 cm Hver
11319457 10 cm Hver
15413765 5 x 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041040.D@
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, chromium plated
Navn note ≤1,8 mm (0,07 tommer) diameter, tyk: 1,3 mm (0,05 tommer), Cr-lag: ≤0,01 tommer tyk
Mængde 10 x 10 cm
Form Wire
Assay Procent Noter W≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461