Få mere at vide
Tungsten wire, chromium plated, 1.8mm (0.07in) min dia, W 96.5+%, Cr 99.888% (metals basis)
Artikelnummer. 11319457
Skift visning
Mængde:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319457 10 cm Hver
15413765 5 x 10 cm 10cm
15423765 10 x 10 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041040.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Fordampningskilde, kontakter og belægninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire, chromium plated
Navn note ≤1.8mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Mængde 10 cm
Form Wire
Assay Procent Noter W≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011461