Få mere at vide
Tungsten wire basket; # turns, 8; ID(mm), 9; Ht(mm), 14; Wire leads(cm), 4.0; Wire dia(mm), 0.76, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494845
Mængde:
10 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 15494845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041176.KK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire basket, 8 turns
Navn note ID(mm), 9; Ht(mm), 14; Wire leads(cm), 4.0; Wire dia(mm), 0.76
Mængde 10 Pc.
Form Wire