Få mere at vide
Wolframtråd, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312468
Mængde:
100 m
25 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
Artikelnummer. 11312468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014512.H9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 0,003 g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn tungsten
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Silver to Gray
Udseende Silver Gray wirw
Mængde 500 m
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire