Få mere at vide
Wolframtråd, 1,6 mm (0,063 tommer) dia, udglødet, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058798
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11329468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043312.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 1 m
Vægt ≈38.8g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%