Få mere at vide
Wolframtråd, 1,6 mm (0,063 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11339468
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339468 5 m 5m
11329468 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043312.G5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 1,6 mm (0,063 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 5 m
Vægt ≈38,8 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%