Få mere at vide
Wolframtråd, 1,4 mm (0,055 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten wire |
| Navn note | 1.4mm (0.055 in.) dia. |
| Mængde | 1 m |
| Vægt | ≈29.7g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |