Få mere at vide
Wolframtråd, 1,4 mm (0,055 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11395908
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395908 5 m 5m
11385908 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010412.G5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 1,4 mm (0,055 tommer) diameter.
Mængde 5 m
Vægt ≈29,7 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.