Få mere at vide
Wolframtråd, 1,25 mm (0,049 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11386677
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386677 2 m 2m
11376677 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000895.G2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.80 DKK
    859.65 DKK / 2m
    Spare 201.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 1,25 mm (0,049 tommer) diameter.
Mængde 2 m
Vægt ≈23,7 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%