Få mere at vide
Tungsten wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.95% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Udseende | Silver Gray wire |
| Mængde | 25 m |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Wire |