Få mere at vide
Wolframtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Udseende | Silver Gray wire |
| Tæthed | 19.3g/cm3 |
| Mængde | 5 m |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Wire |