Få mere at vide
Tungsten wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048397
Mængde:
10 m
250 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
50m
Artikelnummer. 11395898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010408.G6
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 10 m
Vægt ≈0.95g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%