Få mere at vide
Tungsten wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis) Artikelnummer.: 11385898
Tungsten wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11385898
250 m, 250m
Mængde:
10 m
250 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
50m
Artikelnummer. 11385898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010408.H7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderVis mereVis mindre
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 250 m
Vægt ≈0.95g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ17K014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer010408.G6,010408.H7,010408.H2
PartinummerU19K042 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/10/2024 Artikelnummer010408.G6,010408.H7,010408.H2
PartinummerW28K001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/10/2024 Artikelnummer010408.G6,010408.H7,010408.H2
PartinummerT09K016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2024 Artikelnummer010408.G6,010408.H7,010408.H2
PartinummerW24E056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010408.G6,010408.H7,010408.H2
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tungsten wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis) >