Få mere at vide
Tungsten wire, 0.1mm (0.004in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782219
Mængde:
250 m
4 x 250 m
50 m
Pakningsstørrelse:
250m
50m
Pakke med 4
Artikelnummer. 11365888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010404.H2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,15 g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray wire
Tæthed 19.3g/cm3
Mængde 50 m
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire