Få mere at vide
Wolframtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå tråd |
| Mængde | 4 x 250 m |
| Analyseprocentområde | 99,95% (metalbasis) |
| Form | Wire |