Få mere at vide
Wolframtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365888
Skift visning
Mængde:
50 m
250 m
4 x 250 m
Pakningsstørrelse:
250m
50m
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365888 50 m 50m
11375888 250 m 250m
11385888 4 x 250 m Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010404.H2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1106.70 DKK
    718.65 DKK / 50m
    Spare 388.05 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,15 g/m | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Tæthed 19,3 g/cm3
Mængde 50 m
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire