Få mere at vide
Wolframtråd, 0,075 mm (0,003 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11386567
Skift visning
Mængde:
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386567 100 m 100m
11376567 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000457.H4
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 15,2 g/m | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Tæthed 19,3 g/cm3
Mængde 100 m
Diameter (metrisk) Udvendig 0.075 mm
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire