Få mere at vide
Wolframtråd, 0,05 mm (0,002 tommer) diameter, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11369688
Skift visning
Mængde:
100 m
500 m
2500 m
Pakningsstørrelse:
100m
2500m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369688 100 m 100m
11379688 500 m 500m
11389688 2500 m 2500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044191.H4
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Navn note Glødet
Udseende Sølvgrå tråd
Mængde 100 m
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire