Få mere at vide
Wolfram(VI) oxid, TRC
Artikelnummer. 30450277
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450277 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8972605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten trioxide
CAS 1314-35-8
Mængde 5 g
Molekylær formel WO3
Synonym Tungsten oxide (WO3), Avantama P10, C.I. 77901, CQ 8116, CQ 81G16, CQM 30, Ditungsten hexaoxide, FI-WO 3, Renecat, SII 30, Tritungsten nonaoxide, Tungsten oxide, Tungsten oxide (W2O6), Tungsten oxide (W3O9), Tungsten oxide (W4O12), Tungsten trioxide, Tungsten trioxide (WO3), Tungsten(VI) oxide, Tungstic anhydride, Tungstic oxide, Tungstic oxide (WO3), WWO 03PB, YMDS 06
InChI formel InChI=1S/3O.W
SMIL O=[W](=O)=O
IUPAC navn trioxotungsten
Molekylvægt (g/mol) 231.84
Formel vægt 231.9357