Få mere at vide
Tungsten(VI) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm
Artikelnummer. p-4904566
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11336718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013398.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
Wolfram(VI)oxid bruges til wolfram- og wolfram-fremstilling, som bruges som røntgenskærme og til brandsikre tekstiler. Det bruges som et keramisk pigment. Nanotråde af wolfram(VI)oxid er i stand til at absorbere en højere procentdel af solstrålingen, da den absorberer blåt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-35-8
Molekylær formel O3W
Molekylvægt (g/mol) 231.837
MDL nummer MFCD00011466
InChI nøgle ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC navn trioxotungsten
SMIL O=[W](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) oxide
Smeltepunkt 1473°C
Navn note Mo 100ppm
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.998% metal basis excluding Mo
Opløselighedsinformation Soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Formel vægt 231.85
Lugt Odorless
Tæthed 7.16